Learn More
Óxido de deuterio, para RMN, 100,0 átomo % D
Código de producto. 16338186 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 ml
100 ml
Envase:
Frasco de septum
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
10 ml
100 ML
50 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
16338186 10 mL Frasco de septum 10 ml
10760671 10 mL Frasco de vidrio 10 ML
10265880 50 ml Frasco de vidrio 50 ML
10275880 100 ml Frasco de vidrio 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16338186 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166310101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.10€
    84.70€ / 10 ml
    Ahorro 7.40€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20,03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-20-0
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 20.03
Número MDL MFCD00044636
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Sinónimo heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, heavy water, water, heavy d2-o, heavy water-d2, water-d2, dideuterium oxide, deuterium oxide, deuterated water
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
Nombre IUPAC [(²H)oxi](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deuterium oxide
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 100.0 atom % D
Densidad 1.1050 g/mL
Deuterio (D) 99,95% mín
Envase Frasco de septum
Índice de refracción 1,328
Gravedad específica 1,105
Viscosidad 1,25 mPa.s (20 °C)
Cantidad 10 mL
Punto de fusión 3,8 °C
Punto de ebullición 101,4 °C
Fórmula lineal D2O
Índice Merck 15, 2942
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: miscible, exothermic reaction.
Formula Weight (peso de la fórmula) 20.02
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación