Learn More
Cloruro de deuterio, para RMN, solución al 20 % de peso en D2O, + 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeskrivning
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Deuterium chloride |
| Forma física | Líquido |
| Color | Incolora |
| Nombre de nota | 99+ atom % D |
| Densidad | 1.2000g/mL |
| Deuterio (D) | 99,0% mín |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Índice de refracción | 1.3726 |
| Cantidad | 50g |
| CAS | 7698-05-7 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Deuterium chloride, 20 wt. % solution in D2O
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Deuterium chloride
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.