Learn More
Cloruro de deuterio, para RMN, solución de 1 M en D2O, 99,8 % de átomo D, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deuterium chloride |
| Nombre de nota | 1M solution in D2O, 99.8 atom% D |
| Densidad | 1.1400g/mL |
| Deuterio (D) | 99,8 % mín. (RMN) |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Cantidad | 100 ml |
| CAS | 7698-05-7 |
| Fórmula molecular | ClH |
| Fórmula lineal | DCl |
| Número MDL | MFCD00044642 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Deuterium chloride, 1M solution in D2O
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- MIXTURE LIST-Contain: Deuterium chloride