Learn More
Cloruro de deuterio, 20 % p/p en D2O, + 99,96 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324558 5 g 5 g
11314558 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11324558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042406.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 7698-05-7 | ClH | 36.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7698-05-7
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00044642
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
Sinónimo deuterium chloride, hydrochloric acid-d, deuterium chloride, 20 wt% in deuterium oxide, chlorohydrogen, hydrochloric acid d, chloro 2h, deuterium chloride, 99 atom % d, deuterium chloride, 1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 0.1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 38 wt% in deuterium oxide
PubChem CID 522634
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deuterium chloride
Forma física Líquido
Color De incoloro a amarillo
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.20 g/mL
Olor Ácido
Envase Ampollas de vidrio transparente
Índice de refracción 1,373
Sensibilidad Sensible a la luz y la humedad
Cantidad 5 g
Punto de ebullición de 108 °C
Número UN UN1789
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.47
Porcentaje de pureza ≥99.96%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 % p/p en D2O