Learn More
Cloruro de deuterio, 20 % p/p en D2O, líquido incoloro, 99,5 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50g
Envase:
Ampollas de vidrio transparente
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15476455 50g Ampollas de vidrio transparente 50 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15476455 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042407.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deuterium chloride
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 20% w/w in D2O
Densidad 1,2 g/cm3 a 20 °C
Olor Ácido
Envase Ampollas de vidrio transparente
Índice de refracción 1,373
Sensibilidad Sensible a la humedad
Cantidad 50g
CAS 7698-05-7
Punto de ebullición de 108 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Isotopic)
Fórmula molecular ClH
Número MDL MFCD00011266
Sinónimo Hydrogen chloride, deuterated
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
SMILES [1H+].[Cl-]
Nombre IUPAC Cloruro de protones
Peso molecular (g/mol) 36.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.47