Learn More
Bromuro de deuterio, 48 % p/p en D2O, +99 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10g
50g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344558 10g 10 g
11354558 50g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11344558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042408.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Disolvente para RMN
NMR Solvent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13536-59-9
Fórmula molecular BrH
Peso molecular (g/mol) 81.918
Número MDL MFCD00044232
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-DYCDLGHISA-N
Sinónimo deuterium bromide, hydrobromic acid-d, deutero-bromide, dbr solution, deuterium bromide solution, bromo 2 h, deuterium bromide, 99 atom % d, deuterium bromide w/w in d2o, deuterium bromide 98.0atom%d in d2o, deuterium bromide solution, 47 wt. % in d2o, 99 atom % d
PubChem CID 518779
SMILES Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deuterium bromide
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Envase Ampollas de vidrio transparente
Sensibilidad Sensible a la luz y la humedad
Cantidad 10g
Punto de ebullición de 126 °C
Número UN UN1788
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.93
Porcentaje de pureza ≥99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 48% p/p en D2O
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Deuterium bromide, 48% w/w in deuterium oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Deuterium bromide