Learn More
Mezcla de ftalatos deuterados 634 1000 μg/ml en acetato de etilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester D4∣Phthalic acid, bis-butyl ester D4∣Phthalic acid, bis-ethyl ester D4 |
| CAS | 93951-87-2, 93952-11-5, 93952-12-6 |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester D4 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-butyl ester D4 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-ethyl ester D4 1000 μg/mL |