Learn More
Mezcla de ftalatos deuterados 565 1000 μg/ml en acetato de etilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester D4∣Phthalic acid, bis-butyl ester D4∣Phthalic acid, bis-n-octyl ester-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 93951-87-2, 93952-11-5, 93952-13-7 |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester D4 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-butyl ester D4 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-n-octyl ester-3,4,5,6-D4 1000 μg/mL |