Learn More
Deuterado PAH Mezcla 566 1000 μg/ml en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Phenanthrene D10 |
| CAS | 15067-26-2, 1719-03-5, 1146-65-2, 1517-22-2 |
| Disolvente o matriz | Dichloromethane |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acenaphthene D10 1000 μg/mL∣Chrysene D12 1000 μg/mL∣Naphthalene D8 1000 μg/mL∣Phenanthrene D10 1000 μg/mL |