Learn More
Deuterado PAH Mezcla 189 10 μg/ml en tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzo(a)pyrene D12∣Benzo(b)fluoranthene D12∣Benzo[a]anthracene D12∣Chrysene D12 |
| CAS | 63466-71-7, 93951-98-5, 1718-53-2, 1719-03-5 |
| Disolvente o matriz | Toluene |
| Cantidad | 5x1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Benzo(b)fluoranthene D12 9.868 μg/mL∣Benzo(a)pyrene D12 10.02 μg/mL∣Chrysene D12 10.04 μg/mL∣Benzo[a]anthracene D12 10.09 μg/mL |