Learn More
Mezcla de organoestaño deuterado 676 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorotriphenylstannane-d15∣Tetrabutylstannane-d36∣Tributyltin chloride-d27 |
| CAS | 358731-94-9, 358731-92-7, 1257647-76-9 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Chlorotriphenylstannane-d15 100 μg/mL∣Tetrabutylstannane-d36 100 μg/mL∣Tributyltin chloride-d27 100 μg/mL |