Learn More
Mezcla deuterada, 3-2135 en tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5x1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30326219 5x1 mL 5 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30326219 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09000271TO
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-AminonaphthaleneD7∣2-Naphthylamine-d7∣4-Aminobiphenyl D9
CAS 78832-53-8, 93951-94-1, 344298-96-0
Disolvente o matriz Toluene
Cantidad 5x1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4-Aminobiphenyl D9 25 μg/mL∣1-AminonaphthaleneD7 50 μg/mL∣2-Naphthylamine-d7 50 μg/mL