Learn More
Reactivo de detritilación, Solstice
Código de producto. 16825701
Cambiar vista
Click to view available options
4 FRASCOS DE VIDRIO DE 2,5 L
Código de producto.
16825701 4 FRASCOS DE VIDRIO DE 2,5 L
1 options
Código de producto. 16825701 Proveedor Burdick & Jackson BioSyn N.º de proveedor BR6054x2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00€
    411.25€ / paquete de 4
    Ahorro 1263.75€
    75% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
BioSyn™, adecuado para su uso con instrumentos de síntesis de ADN/ARN, ácido tricloroacético al 3 % en diclorometano (p/v)
Reactivos y disolventes Solstice BioSyn™ para la síntesis de ADN/ARN
  • Los disolventes y reactivos Solstice BioSyn™ se procesan y purifican específicamente según especificaciones estrictas, garantizando una eficiencia de síntesis excepcional
  • ideal para síntesis de oligonucleótidos independientemente de la aplicación
  • Se filtran todos los disolventes y reactivos (0,2 micras para reactivos de oxidación y 0,1 micras para todos los demás reactivos) para minimizar la contaminación de partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 75-09-2, 76-03-9
% máx. CAS 97.00%, 3.00%
Cantidad 4 x 2.5 L
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido, transparente
Notas de grado de pureza Reactivos de desbloqueo
Punto de ebullición de 40 °C