Learn More
Macherey-Nagel™ Tampón de desintoxicación ERB
Código de producto. 15840918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15840918 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 15840918 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740495.1000
 Artículo restringido
En stock
Tampón de desintoxicación ERB (1000 ml) para aislamiento de ADN plasmídico de grado de transfección
Las endotoxinas se copurifican durante las preparaciones de plásmidos típicas procedentes de lisados bacterianos. Debido a que interfieren en la supervivencia celular eucariota, la reducción de endotoxinas es esencial antes de la transfección celular. NucleoSpin™ Los kits de grado de transfección de plásmidos están diseñados para reducir las endotoxinas de los lisados bacterianos.
  • Purifica plásmidos de alto número de copias para transfección
  • Nueva tecnología para disminuir el contenido de endotoxinas (< 50 UE/μg ADN) para una transfección exitosa
  • Purificación rápida de E. coli mediante procesamiento automático, manual, de vacío o centrifugación
  • El procedimiento ultrarrápido simplifica el flujo de trabajo
  • Alto rendimiento— Las placas de 96 pocillos permiten una fácil automatización y respaldan la detección de plásmidos.
  • Aplicaciones posteriores: transfección de líneas celulares comunes (lipofección, electroporación)
  • También es adecuado para aplicaciones estándar de biología molecular, como la clonación y la secuenciación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Detoxification buffer ERB
CAS 102-71-6
Color Incolora
Para utilizar con (equipo) NucleoSpin Plasmid/96 Plasmid Transfection-grade full and core kit
pH 5.5 to 6.5
Forma física Líquido
Cantidad 1000 mL
Formulación Triethanolamine; 2-Propanol; Water
Olor Alcoholic
Información de solubilidad Soluble en agua
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Buffer ERB (1000 mL)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: triethanolamine, 2-propanol