Learn More
Thermo Scientific™ Detoxi-Gel™ Endotoxin Removing Columns, 1 mL
Código de producto. 10569293 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 columnas
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10569293 5 columnas paquete de 5
1 options
Código de producto. 10569293 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20344
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Una y extraiga endotoxinas (lipopolisacáridos o LPS) de muestras de anticuerpos o proteínas con la resina a granel o las columnas de ligando de polimixina B inmovilizada.
El gel y las columnas de eliminación de endotoxinas Thermo Scientific™ Detoxi-Gel ofrecen un método rápido para eliminar las endotoxinas (lipopolisacáridos o LPS) de las muestras.
La resina Detoxi-Gel es un soporte de agarosa granulada sobre el que se ha inmovilizado polimixina B. Este ligando une la parte A lípida de los lipopolisacáridos (LPS), la forma dominante de las endotoxinas que afecta a las muestras biológicas. Las endotoxinas, incluso a los niveles más bajos, pueden ser tóxicas para las células o los organismos y deben eliminarse antes de añadir muestras biológicas a las células que se van a utilizar en experimentos o tratamientos. La resina Detoxi-Gel es un método rápido para eliminar las endotoxinas de las muestras. Está disponible en cómodas columnas preenvasadas y en dos tamaños de suspensión para adecuarse a procesos de pequeña o gran escala.
Características destacadas:
  • Basado en afinidades: utiliza la polimixina B inmovilizada para eliminar las endotoxinas mediante la unión de sus dominios lipídicos A.
  • Gran capacidad: 1 ml de resina de Detoxi-Gel elimina al menos 9995 unidades de endotoxinas de una muestra de 5 ml que contiene 10.000 UE de lipopolisacárido (LPS).
  • Reutilizable: no pierde la capacidad de unión incluso después de 10 regeneraciones; requiere activación y regeneración con 1 % de desoxicolato sódico (nº. de referencia 89904).
  • Pruebas necesarias: la recuperación de proteínas depende del tipo y la concentración de proteínas; se requieren pruebas empíricas para validar el método para muestras de proteínas específicas.
  • Versátil: permite eliminar las endotoxinas de soluciones de proteínas, medios de cultivo celular y componentes farmacológicos.
Requiere:
Deoxicolato sódico (n.º de referencia 89904) para activación y regeneración de resina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Columnas de eliminación de endotoxinas Detoxi-Gel, 1 ml
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Formulario Líquido
Línea de productos Detoxi-Gel
Cantidad 5 columnas
Objetivo Eliminación de endotoxinas
Tipo Columna
Fase estacionaria Polimixina B
Formato Columna de centrifugación
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa
Capacidad (métrico) 1 mL