Learn More
Detomidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Detomidine |
| CAS | 76631-46-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H14 N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1H-Imidazole, 5-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]-, 1H-Imidazole, 4-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]- (9CI), 5-[(2,3-Dimethylphenyl)methyl]-1H-imidazole, Detomidine, MPV 252AII |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2/c1-9-4-3-5-11(10(9)2)6-12-7-13-8-14-12/h3-5,7-8H,6H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cc1cccc(Cc2c[nH]cn2)c1C |
| Nombre IUPAC | 4-[(2,3-dimetilfenil)metil]-1H-imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 186.25 |
| Mostrar más |