Learn More
Clorhidrato de Detomidina, TRC
Código de producto. 30135842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135842 1 g 1 g
18022040 100 mg 100 miligramos
18053640 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2979751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90038-01-0
Fórmula molecular C12 H14 N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 222.71
Sinónimo Detomidine hydrochloride, 4-(2,3-Dimethylbenzyl)-1H-imidazole hydrochloride, 1H-Imidazole, 4-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]-, monohydrochloride, Detomidine hydrochloride, Domosedan, Dormosedan, MPV 253AII
Nombre IUPAC 4-[(2,3-dimetilfenil)metil]-1H-imidazol; Cloruro
SMILES Cl.Cc1cccc(Cc2c[nH]cn2)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Detomidine hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2.ClH/c1-9-4-3-5-11(10(9)2)6-12-7-13-8-14-12;/h3-5,7-8H,6H2,1-2H3,(H,13,14);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0924