Learn More
Clorhidrato de detomidina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de detomidina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Detomidine hydrochloride |
| CAS | 90038-01-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Detomidine hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H14 N2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Detomidine hydrochloride, 4-(2,3-Dimethylbenzyl)-1H-imidazole hydrochloride, 1H-Imidazole, 4-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]-, monohydrochloride, Detomidine hydrochloride, Domosedan, Dormosedan, MPV 253AII |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2.ClH/c1-9-4-3-5-11(10(9)2)6-12-7-13-8-14-12;/h3-5,7-8H,6H2,1-2H3,(H,13,14);1H |
| SMILES | Cl.Cc1cccc(Cc2c[nH]cn2)c1C |
| Nombre IUPAC | 4-[(2,3-dimetilfenil)metil]-1H-imidazol;clorhidrato |
| Mostrar más |