Learn More
Detomidine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16418146
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16418146 100 mg 100 miligramos
16414267 50 mg 50 miligramos
16408378 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16418146 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0163A
MedChemExpress Detomidine hydrochloride, an imidazole derivative, is a potent α2-adrenergic agonist. Detomidine hydrochloride produces dose-dependent analgesic effects.
Detomidine hydrochloride, an imidazole derivative, is a potent α2-adrenergic agonist. Detomidine hydrochloride produces dose-dependent analgesic effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Detomidine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 90038-01-0
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H15ClN2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (449.01 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (89.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C)C(CC2=CN=CN2)=CC=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 222.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.71
Porcentaje de pureza 99.89%