Learn More
Clorhidrato de detomidina, LoGiCal
Código de producto. 30459013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459013 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459013 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1015.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Detomidine hydrochloride
CAS 90038-01-0
Nombres de analitos o componentes Detomidine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H14 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Detomidine hydrochloride, 4-(2,3-Dimethylbenzyl)-1H-imidazole hydrochloride, 1H-Imidazole, 4-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]-, monohydrochloride, Detomidine hydrochloride, Domosedan, Dormosedan, MPV 253AII
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2.ClH/c1-9-4-3-5-11(10(9)2)6-12-7-13-8-14-12;/h3-5,7-8H,6H2,1-2H3,(H,13,14);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cc1cccc(Cc2c[nH]cn2)c1C
Nombre IUPAC 4-[(2,3-dimetilfenil)metil]-1H-imidazol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 222.71
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0924 g/mol