Learn More
Clorhidrato de deterenol, TRC
Código de producto. 30135608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135608 25 mg 25 miligramos
17933175 10 mg 10 miligramos
17943165 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135608 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29795025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23239-36-3
Fórmula molecular C11H18ClNO2
Peso molecular (g/mol) 231.72
Sinónimo Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (9CI), Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride, (±)-, Benzyl alcohol, p-hydroxy-α-[(isopropylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-isopropylaminoethanol hydrochloride, Detenerol hydrochloride, Deterenol hydrochloride, dl-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(isopropylamino)ethanol hydrochloride, Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1)
Nombre IUPAC 4-[1-hidroxi-2-(propano-2-ilamino)etil]fenol; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deterenol Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO2.ClH/c1-8(2)12-7-11(14)9-3-5-10(13)6-4-9;/h3-6,8,11-14H,7H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1026