Learn More
Calibración del detector de mezcla multielemento: Tuberculosis, U a las 5; Y, En, Ce, Tl @ 10; Compañía @ 20; Mg, Sc a 25; 7Li a 50; Estar a los 100 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Descripción
Calibración del detector de mezcla multielemento: Tuberculosis, U a las 5; Y, En, Ce, Tl @ 10; Compañía @ 20; Mg, Sc a 25; 7Li a 50; Estar a los 100 μg/mL en HNO3 al 5%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terbium/Uranium/Cerium/Indium/Thallium/Yttrium/Cobalt/Magnesium/Scandium/Lithium 7/Beryllium |
| CAS | 7440-27-9, 7440-61-1, 7440-45-1, 7440-74-6, 7440-28-0, 7440-65-5 |
| Métodos | Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS) |
| Nombres de analitos o componentes | Terbium/Uranium/Cerium/Indium/Thallium/Yttrium/Cobalt/Magnesium/Scandium/Lithium 7/Beryllium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Terbium 5 μg/mL/Uranium 5 μg/mL/Cerium 10 μg/mL/Indium 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL/Cobalt 20 μg/mL/Magnesium 25 μg/mL/Scandium 25 μg/mL/Lithium 7 50 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL |