Learn More
Digi-Sense Sonda de termopar desmontable, con conexión a tierra
Código de producto. 11846664 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura (métrico):
De -200 °C a +260 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11846664 De -200 °C a +260 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11846664 Proveedor Digi-Sense N.º de proveedor 0811340
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
La sonda de termopar desmontable se conecta directamente a los mangos del medidor o de la sonda.
  • Se puede conectar directamente a su medidor.
  • Se conecta fácilmente a un mango para uso general.
  • Ideal para medir líquidos, gases o semisólidos.
  • Tiempo de respuesta: 2 segundos o más
  • Cada sonda viene con un código de color. ANSI mini conector:
    • Tipo J: Negro
    • Tipo K: Amarillo
    • Tipo T: Azul
    • Tipo E: Morado
  • Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido.
  • Nota : el rango de temperatura es solo para la punta de la sonda.
    • El material del asa puede verse afectado si la sonda tiene una clasificación superior a la del asa en función del tiempo de exposición, la aplicación y el material del asa.
    • Los mangos de ABS están clasificados para 220 °F (104 °C).
    • Los mangos de PVC están clasificados para 200 °F (93 °C).
    • Los mangos de acero inoxidable tienen una clasificación de 450 °F (232 °C).
    • Los mini conectores están clasificados para 392 °F (200 °C).
Especificaciones
Tiempo de análisis ≥2 segundos.
Certificaciones/conformidad ANSI
Temperatura (métrico) De -200 °C a +260 °C
Tipo Sonda de termopar
Para utilizar con (aplicación) Medición de productos alimenticios u otros semisólidos
Modelo Tipo T
máx. (imperial) -328 °F a +500 °F
Longitud (imperial) 8 in
Longitud (métrico) 20,3 cm