Learn More
Thermo Scientific™ Detachable Power Cord, EU Schuko
Código de producto. 31903484 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
31903484 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 31903484 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1R9600098051
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
European Schuko (CEE 7/7) power cord with IEC C19 connector, designed to provide reliable power supply to Thermo Scientific TRACE 1600 GC systems, one cord required per GC unit.
  • Detachable power cord with European CEE 7/7 Schuko plug and IEC 60320 C19 connector
  • Designed to provide power supply to Thermo Scientific TRACE 1600 GC systems (one cord required per GC unit)
  • Rated for 16 A and 250 V, suitable for high-power laboratory instruments
  • 2.5 m cable length for flexible installation
  • H05VV-F cable with 3 x 1.5 mm2 conductors for reliable performance
  • IEC color-coded conductors (brown, blue, green/yellow) for safe installation
  • Durable black PVC jacket for long-term use
  • Compliant with REACH and RoHS requirements
  • Certified according to European standards (CEE 7/7, IEC 60320)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) TRACE 1600 Series GC
Tipo de producto Power Cord
Material Plastic
Longitud (imperial) 8.2 ft.
Longitud (métrico) 2.5 m
Tensión 230 V