Learn More
Cloruro de desilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490407 5 g 5 g
11400417 25 g 25 g
11410417 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21778.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 447-31-4 | C14H11ClO | 230.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 447-31-4
Fórmula molecular C14H11ClO
Peso molecular (g/mol) 230.69
Número MDL MFCD00000858
Clave InChI RXDYOLRABMJTEF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo desyl chloride, 2-chloro-2-phenylacetophenone, alpha-chlorodeoxybenzoin, 1,2-diphenyl-2-chloroethanone, ethanone, 2-chloro-1,2-diphenyl, alpha-chlorobenzyl phenyl ketone, 2-chloro-1,2-diphenylethone, acetophenone, alpha-chloro-alpha-phenyl, 2-chloro-1,2-diphenyl-ethanone, acetophenone, 2-chloro-2-phenyl
PubChem CID 95343
Nombre IUPAC 2-cloro-1,2-difeniletanona
SMILES ClC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desyl chloride
Punto de fusión 64°C to 69°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 744474
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.69
Porcentaje de pureza 98%