Learn More
Desvenlafaxina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30010429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010429 25 mg 25 miligramos
30008777 100 mg 100 miligramos
30005719 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010429 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29792825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 300827-87-6
Fórmula molecular C16 H25 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 299.84
Sinónimo O-Desmethylvenlafaxine hydrochloride, Phenol, 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Phenol, 4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol hydrochloride, Desvenlafaxine hydrochloride, O-Desvenlafaxine hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[2-(dimetilamino)-1-(1-hidroxiciclohexil)etil]fenol; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethylvenlafaxine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16;/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1652
Porcentaje de pureza >95%