Learn More
Desvenlafaxina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15678745 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15678745 5 g 5 g
15668745 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15678745 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461570050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93413-62-8 | C16H25NO2 | 263.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93413-62-8
Fórmula molecular C16H25NO2
Peso molecular (g/mol) 263.38
Clave InChI KYYIDSXMWOZKMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo desvenlafaxine, o-desmethylvenlafaxine, 4-2-dimethylamino-1-1-hydroxycyclohexyl ethyl phenol, pristiq, o-desmethyl venlafaxine, desvenlafaxine inn:ban, desvenlafaxine inn, o-desmethylvenlafaxine odv, 1-2-dimethylamino-1-4-hydroxyphenyl ethyl cyclohexanol
PubChem CID 125017
ChEBI CHEBI:83527
Nombre IUPAC 4-[2-(dimetilamino)-1-(1-hidroxiciclohexil)etil]fenol
SMILES CN(C)CC(C1=CC=C(C=C1)O)C2(CCCCC2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desvenlafaxine
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.38
Porcentaje de pureza 97%