Learn More
Desulfovardenafil (2-(2-etoxifenil)-5-metil-7-propil-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-ona), Mikromol™
Descripción
Desulfovardenafil (2-(2-etoxifenil)-5-metil-7-propil-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-ona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one) |
| CAS | 224789-21-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H20 N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-(2-ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-, 2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N4O2/c1-4-8-14-18-11(3)15-17(22)19-16(20-21(14)15)12-9-6-7-10-13(12)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,19,20,22) |
| SMILES | CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3ccccc3OCC |
| Nombre IUPAC | 2-(2-etoxifenil)-5-metil-7-propil-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-ona |
| Mostrar más |