Learn More
Desulfo-Oxo-ambazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desulfo Oxo-ambazone |
| CAS | 61566-10-7 |
| Fórmula molecular | C8H11N7O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (4-Oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylideneamino)guanidine Semicarbazone, 2-[4-[(Aminoiminomethyl)hydrazono]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-hydrazinecarboxamide, 2-[4-[2-(Aminoiminomethyl)hydrazinylidene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]hydrazinecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N7O/c9-7(10)14-12-5-1-3-6(4-2-5)13-15-8(11)16/h1-4,13H,(H3,9,10)(H3,11,15,16) |
| SMILES | NC(=N)NN=C1C=CC(=NNC(=O)N)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 221.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.1025 |