Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo destructibles resistentes a la manipulación para M710, M610 y M611
Tienda Brady ProductosDescripción
- Etiquetas para las impresoras portátiles de transferencia térmica M610 y M611
- También se pueden imprimir piezas en la impresora de etiquetas M710 siempre que se utilice el adaptador de rollo (M71-ADAPT)
- El vinilo blanco mate de alto rendimiento con adhesivo permanente es ideal para aplicaciones que requieren resistencia a las alteraciones del producto
- Tenga cuidado al retirar del revestimiento ya que se trata de un material frágil
- Temperatura de servicio de -°40 C a 82 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Vinilo |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiquetas resistentes a manipulaciones |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |