Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo mate destructibles con precinto de seguridad
Identifique la manipulación del producto y evite la extracción de una sola pieza de la etiqueta con el material de etiqueta de vinilo resistente a manipulaciones B-351. Imprima fácilmente en casi cualquier lugar con una Brady™ Impresora de etiquetas portátil.
Marca:  Brady™ 170856
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17871749
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.55€
    61.69€ / paquete de 360
    Ahorro 3.86€
    5% Descuento
En stock
Descripción
  • Para uso en seguimiento de activos, placas de clasificación, seguridad de productos e identificación de manipulaciones.
  • Diseñado para fracturarse y mostrar signos de manipulación del producto y evitar la extracción de una pieza.
  • Fabricado con un adhesivo permanente que se adhiere firmemente a casi cualquier superficie.
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Acrílico permanente
Blanco
Troquelado
Arriba
Etiqueta
Seguimiento de activos; Identificación de seguridad
1
M5-17-351
360
-40 °F a 176 °F
0,0028 in
25,40 mm x 12,70 mm (An x Al)
295 mm (1 in)
25.40 mm
0,5 in
M5-17-351
2011/65/UE, 2015/863
Ninguno
Mate
Vinilo
Transferencia térmica
No estéril
BMP51;BMP53;M511;M510
-40 °C
360 Etiqueta(s) / Caja
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
-40 °C a 80 °C
0.071 mm
0,5 in
25.40 mm
0,5 in
12.70 mm