Learn More
Destriazol bromo propiconazol (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 17983045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17983045 2.5 g 2.50 g
17931765 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17983045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2978252.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60207-89-8
Fórmula molecular C13 H15 Br Cl2 O2
Peso molecular (g/mol) 354.07
Sinónimo 2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolane, 2-Bromomethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyldioxolane;
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-2-(2,4-diclorofenilo)-4-propil-1,3-dioxolano
SMILES CCCC1COC(CBr)(O1)c2ccc(Cl)cc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Destriazolyl Bromo Propiconazole (Mixture of Diastereomers)
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15BrCl2O2/c1-2-3-10-7-17-13(8-14,18-10)11-5-4-9(15)6-12(11)16/h4-6,10H,2-3,7-8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.9632