Learn More
Ácido destiazoxímico ceftiofur (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desthiazoximic Acid Ceftiofur |
| CAS | 80370-59-8 |
| Fórmula molecular | C13H12N2O5S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (6R,7R)-7-Amino-3-[[(2-furanylcarbonyl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12N2O5S2/c14-8-10(16)15-9(12(17)18)6(4-21-11(8)15)5-22-13(19)7-2-1-3-20-7/h1-3,8,11H,4-5,14H2,(H,17,18)/t8-,11-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CSC(=O)c3occc3 |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-7-amino-3-(furan-2-carbonilsulfanilmetil)-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 340.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.0188 |