Learn More
Destiazoilmetil Ritonavir, TRC
Código de producto. 30135713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135713 10 mg 10 miligramos
30004013 50 mg 50 miligramos
30003717 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135713 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29745010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 256328-82-2
Fórmula molecular C33 H43 N5 O4 S
Peso molecular (g/mol) 605.79
Sinónimo Butanamide, 3-methyl-2-[[[methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl]amino]-N-[(1S)-1-[[(4S,5S)-2-oxo-4-(phenylmethyl)-5-oxazolidinyl]methyl]-2-phenylethyl]-, (2S)-, Ritonavir Imp. L (EP), (4S,5S)-4-Benzyl-5-[(2S)-2-[[(2S)-3-methyl-2-[[methyl[[2-(1-methylethyl)thiazol-4-yl]methyl]carbamoyl]-amino]butanoyl]amino]-3-phenylpropyl]oxazolidin-2-one, Desthiazolylmethyl Ritonavir
Nombre IUPAC (2S)-N-[(2S)-1-[(4S,5S)-4-benzil-2-oxo-1,3-oxazolidina-5-il]-3-fenilpropan-2-il]-3-metil-2-[[metil-[(2-propano-2-il-1,3-tiazol-4-il)metilcarbamoil]amino]butanamida
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)N(C)Cc1csc(n1)C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@@H]2OC(=O)N[C@H]2Cc3ccccc3)Cc4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desthiazolylmethyl ritonavir
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H43N5O4S/c1-21(2)29(37-32(40)38(5)19-26-20-43-31(35-26)22(3)4)30(39)34-25(16-23-12-8-6-9-13-23)18-28-27(36-33(41)42-28)17-24-14-10-7-11-15-24/h6-15,20-22,25,27-29H,16-19H2,1-5H3,(H,34,39)(H,36,41)(H,37,40)/t25-,27-,28-,29-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 605.3036