Learn More
Periodinano de Dess-Martin, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15429029 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15429029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15779.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
El periodinano de Dess-Martin se utiliza para oxidar alcoholes primarios a aldehídos y alcoholes secundarios a cetonas. También se utiliza como oxidante para complejos con alcoholes multifuncionales. Participa activamente en la oxidación de alcoholes amino N-protegidos sin epimerización y alcoholes alílicos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El periodinano de Dess-Martin se utiliza para oxidar alcoholes primarios a aldehídos y alcoholes secundarios a cetonas.También se utiliza como oxidante para complejos con alcoholes multifuncionales.Está activamente involucrado en la oxidación de alcoholes amino protegidos por N sin epimerización y alcoholes alílicos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, acetona, acetonitrilo y cloruro de metileno.Ligeramente soluble en éter y hexano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.Sensible al aire y a la humedad.Incompatible con agentes reductores fuertes, material combustible y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dess-Martin periodinane
CAS 87413-09-0
Punto de fusión 130°C to 132°C (decomposition)
Fórmula molecular C13H13IO8
Número MDL MFCD00130127
Cantidad 50 g
Número UN UN1479
Beilstein 4548207
Sensibilidad Air, light, and moisture sensitive
Índice Merck 14,2933
Sinónimo dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1 h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane
Información de solubilidad Soluble in chloroform,acetone,acetonitrile and methylene chloride. Slightly soluble in ether and hexane.
Clave InChI NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC (1,1-diacetiloxi-3-oxo-1$l^{5},2-benziodoxol-1-il) acetato
Peso molecular (g/mol) 424.14
PubChem CID 159087
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.15
Porcentaje de pureza ≥95%