Learn More
Dess-Martin Periodinane (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30011441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011441 25 g 25 g
30007579 100 g 100 g
30010473 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29742025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87413-09-0
Fórmula molecular C13H13IO8
Peso molecular (g/mol) 424.14
Sinónimo Acetic Acid 1,1',1' '-(3-Oxo-1lambda5-1,2-benziodoxol-1(3H)-ylidyne) Ester, 1,1,1-Tris(acetyloxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Dess-Martin Reagent, Martin's Reagent, Triacetoxyperiodinane, DMP
Nombre IUPAC (acetato de 1,1-diacetiloxi-3-oxo-1λ^{5},2-benziodoxol-1-il) acetato
SMILES CC(=O)OI1(OC(=O)C)(OC(=O)C)OC(=O)c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dess-Martin Periodinane (Technical Grade)
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13IO8/c1-8(15)19-14(20-9(2)16,21-10(3)17)12-7-5-4-6-11(12)13(18)22-14/h4-7H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.9655