Learn More
DESS-Martin periodinana, solución al 15 % en peso en diclorometano, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dess-Martin periodinane |
| CAS | 87413-09-0, 75-09-2 |
| Densidad | 1.3620g/mL |
| Gravedad específica | 1.362 |
| Fórmula molecular | C13H13IO8 |
| Número MDL | MFCD00130127 |
| Cantidad | 10 mL |
| Sinónimo | dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane |
| Clave InChI | NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12 |
| Mostrar más |