Learn More
DESS-Martin periodinana, solución al 15 % en peso en diclorometano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15284704 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ML
50 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15284704 250 mL 250 ML
10562861 50 mL 50 ML
15394978 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15284704 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 333112500
Solicitar formato a granel o personalizado
Periodinano de Dess-Martin, del 10 a 15 %, C13H13IO8, número de CAS 87413-09-0, 75-09-2, dess martin, periodinano de dess-martin, periodinano de dess-martin, 1,1,1-triacetoxi-1,1-dihidro-1,2-benzodioxol-3 1h-uno, periodinano de dess martin, periodinano de dess-martin, reactivo de dess martin, triacetoxiperiodinano
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dess-Martin periodinane
Color De incoloro a amarillo
Nombre de nota 15 wt. % Solution in Dichloromethane
CAS 87413-09-0, 75-09-2
Fórmula molecular C13H13IO8
Número MDL MFCD00130127
Densidad 1.3620g/mL
Sinónimo dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
Clave InChI NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC (1,1-diacetiloxi-3-oxo-1$l^{5},2-benziodoxol-1-il) acetato
Peso molecular (g/mol) 424.14
PubChem CID 159087
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.15
Porcentaje de pureza 10 to 15%
Gravedad específica 1.362
Cantidad 250 mL
Forma física Líquido