Learn More
Solución de periodinano Dess-Martin, al 15 % n peso en diclorometano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10060498 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10060498 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 10060498 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429001000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dess-Martin periodinane
Color De incoloro a amarillo
CAS 87413-09-0, 75-09-2
Fórmula molecular C13H13IO8
Número MDL MFCD00130127
Densidad 1.3620g/mL
Índice Merck 15, 2934
Sinónimo dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
Clave InChI NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC (1,1-diacetiloxi-3-oxo-1$l^{5},2-benziodoxol-1-il) acetato
Peso molecular (g/mol) 424.14
PubChem CID 159087
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.15
Porcentaje de pureza 10 to 15%
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.362
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido