Learn More
Desquinolinil lenvatinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desquinolinyl Lenvatinib |
| CAS | 796848-79-8 |
| Fórmula molecular | C10H11ClN2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)-N'-cyclopropyl-urea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11ClN2O2/c11-8-5-7(14)3-4-9(8)13-10(15)12-6-1-2-6/h3-6,14H,1-2H2,(H2,12,13,15) |
| SMILES | N#C/C=C(\C)/C=C/C1C(C)(C)CC(O)CC=1C |
| Nombre IUPAC | 1-(2-cloro-4-hidroxi-fenil)-3-ciclopropil-urea |
| Peso molecular (g/mol) | 226.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0509 |