Learn More
Despiridilo piroxicam (impureza C de piroxicam), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| CAS | 24683-25-8 |
| Fórmula molecular | C10 H10 N2 O4 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O4S/c1-12-8(10(11)14)9(13)6-4-2-3-5-7(6)17(12,15)16/h2-5,13H,1H3,(H2,11,14) |
| SMILES | CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 254.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.0361 |