Learn More
Clorhidrato de éter metílico de despropilrotigotina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de éter metílico de despropilrotigotina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Despropylrotigotine Methyl Ether Hydrochloride |
| CAS | 1232344-35-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Despropylrotigotine Methyl Ether Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H21 N O S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Despropylrotigotine Methyl Ether Hydrochloride, N-[(2S)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxy-2-naphthalenyl]-2-thiopheneethanamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NOS.ClH/c1-19-17-6-2-4-13-12-14(7-8-16(13)17)18-10-9-15-5-3-11-20-15;/h2-6,11,14,18H,7-10,12H2,1H3;1H/t14-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COc1cccc2C[C@H](CCc12)NCCc3cccs3 |
| Nombre IUPAC | (2S)-5-metoxi-N-(2-tiofen-2-iletil)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |