Learn More
Despropilrotigotina ((6S)-5,6,7,8-Tetrahidro-6-[[2-(2-tienil)etil]amino]-1-naftalenol), Mikromol™
Descripción
Despropilrotigotina ((6S)-5,6,7,8-Tetrahidro-6-[[2-(2-tienil)etil]amino]-1-naftalenol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Despropylrotigotine |
| CAS | 153409-14-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Despropylrotigotine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H19 N O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Despropylrotigotine, (6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-[[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-1-naphthalenol, (S)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-[[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-1-naphthalenol, Rotigotine EP impurity C, Rotigotine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19NOS/c18-16-5-1-3-12-11-13(6-7-15(12)16)17-9-8-14-4-2-10-19-14/h1-5,10,13,17-18H,6-9,11H2/t13-/m0/s1 |
| SMILES | Oc1cccc2C[C@H](CCc12)NCCc3cccs3 |
| Nombre IUPAC | (6S)-6-(2-tiofen-2-iletilamino)-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-ol |
| Mostrar más |