Learn More
Despropenenitrilo Bromo Rilpivirina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[[4-[(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile |
| CAS | 374067-85-3 |
| Fórmula molecular | C19 H16 Br N5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-[[4-[(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H16BrN5/c1-12-9-15(20)10-13(2)18(12)24-17-7-8-22-19(25-17)23-16-5-3-14(11-21)4-6-16/h3-10H,1-2H3,(H2,22,23,24,25) |
| SMILES | Cc1cc(Br)cc(C)c1Nc2ccnc(Nc3ccc(cc3)C#N)n2 |
| Nombre IUPAC | 4-[[4-(4-bromo-2,6-dimetilanilino)pirimidin-2-il]amino]benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 394.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.0589 |