Learn More
Desfenil Cloridazón, TRC
Código de producto. 17994325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994325 100 mg 100 miligramos
17984495 5 mg 5 miligramos
17994075 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD297000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6339-19-1
Fórmula molecular C4 H4 Cl N3 O
Peso molecular (g/mol) 145.55
Sinónimo 3-Pyridazinol, 5-amino-4-chloro- (6CI,7CI), 5-Amino-4-chloro-3(2H)-pyridazinone, 4-Amino-5-chloropyridazin-6(1H)-one, 5-Amino-4-chloro-3(2H)-pyridazone, 5-Amino-4-chloro-3-pyridazinone, NSC 38293
Nombre IUPAC 4-amino-5-cloro-1H-pirirazina-6-una
SMILES NC1=C(Cl)C(=O)NN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloridazon-desphenyl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4ClN3O/c5-3-2(6)1-7-8-4(3)9/h1H,(H3,6,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.0043
Porcentaje de pureza >95%