Learn More
Desfenil Cloridazón-15N2, TRC
Código de producto. 17903665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17903665 10 mg 10 miligramos
17943665 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17903665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29700210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189649-21-5
Fórmula molecular C4 H4 Cl 15N2 N O
Peso molecular (g/mol) 147.53
Sinónimo Chloridazon Impurity 1-15N2
Nombre IUPAC 4-amino-5-cloro-(1,2-^{15}N_{2})1H-pirirazina-6-una
SMILES NC1=C(Cl)C(=O)[15NH][15N]=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloridazon-desphenyl 15N2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4ClN3O/c5-3-2(6)1-7-8-4(3)9/h1H,(H3,6,8,9)/i7+1,8+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.9984