Learn More
Desoxiquinocetona, TRC
Código de producto. 30133341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133341 1 g 1 g
30010305 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133341 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2969901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80109-63-3
Fórmula molecular C18H14N2O
Peso molecular (g/mol) 274.32
Sinónimo 1-(3-Methyl-2-quinoxalinyl)-3-phenyl-2-propen-1-one;
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1C(=O)/C=C/C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desoxyquinocetone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14N2O/c1-13-18(20-16-10-6-5-9-15(16)19-13)17(21)12-11-14-7-3-2-4-8-14/h2-12H,1H3/b12-11+
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.1106