Learn More
Desoximetasona, TRC
Código de producto. 17943715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17943715 10 mg 10 miligramos
17941865 5 mg 5 miligramos
17973755 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17943715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29697010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 382-67-2
Fórmula molecular C22 H29 F O4
Peso molecular (g/mol) 376.46
Sinónimo 9-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethason Impurity F, : Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methyl- (7CI,8CI), 17-Deoxydexamethasone, 17-Deoxymethasone, 17-Desoximethasone, 9-Fluoro-16α-methyl-δ1-corticosterone, 9α-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, A 41-304, A 41304, Deoxymethasone, Desoximetasone, Desoximethasone, Desoxymetasone, Desoxymethasone, Esperson, HOE 304, R 2113, Stidex, Topicort, Topicorte, Topisolon
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-fluoro-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-7,8,11,12,14,15,16,17-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-3-una
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desoximetasone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,12,15-16,18-19,24,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19-,20+,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.205
Porcentaje de pureza >95%