Learn More
Thermo Scientific™ Agar con desoxicolato-citrato (Hynes)
Código de producto. 10651525
Click to view available options
Peso de llenado:
17,5g ± 5 %
Tipo de empaquetado:
Envasado en un único envase con película de celulosa
Tipo de producto:
Agar
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10651525
Marca: Thermo Scientific™ PO5016A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aísle y diferencie las especies de salmonela y shigela de las muestras clínicas mediante las placas de agar con desoxicolato-citrato (modificación de Hynes).
Aísle y diferencie las especies de Salmonella y Shigella de las muestras clínicas de forma sencilla y con una selectividad superior mediante las placas de medios de agar desoxicolato-citrato (modificación de Hynes) Thermo Scientific™.
El agar desoxicolato-citrato (modificación de Hynes), un medio mejorado basado en la modificación de Hynes1 del medio de Leifson2, facilita el aislamiento de Salmonellae y Shigellae.
  • Selección de colonias más sencilla: el medio mejorado ofrece colonias de mayor tamaño y más numerosas de especies de Shigella, las cuales se pueden seleccionar y emulsionar fácilmente en solución salina para las pruebas de aglutinación en portaobjetos.
  • Selectividad superior: más inhibitoria para las especies de coliformes y Proteus que el agar de desoxicolato-citrato original (n.º de cat. CM0035B)
  • Fácil de usar: comodidad de los medios preparados
El medio es rosa pálido debido a la inclusión de un indicador rojo neutro y transparente. Los microorganismos que fermentan la lactosa producen colonias de color rosa y pueden estar rodeados por una zona de ácido desoxicólico precipitado. Las colonias que no fermentan la lactosa son incoloras y, debido a su reacción alcalina, están rodeadas por una zona de color amarillo anaranjado transparente de medio. Escherichia coli sobrevive en el medio, aunque no suele proliferar. Por lo tanto, la pureza de las colonias se debe determinar mediante un subcultivo en un medio diferencial, pero menos inhibitorio, como el agar de MacConkey (n.º de referencia CM0007B).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja salmón, transparente
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción Agar con desoxicolato-citrato (modificación de Hynes)
Formato Monoplaca de 90 mm
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17,5g ± 5 %
Tipo de empaquetado Envasado en un único envase con película de celulosa
Cantidad 10/paq.