Learn More
Desoxicarbadox, TRC
Código de producto. 30010474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010474 10 mg 10 miligramos
30132531 25 mg 25 miligramos
30003245 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010474 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29699510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55456-55-8
Fórmula molecular C11 H10 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 230.2227
Sinónimo Hydrazinecarboxylic acid, (2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester (9CI), Desoxycarbadox, Methyl 3-(2-quinoxalinylmethylene)carbazate
Nombre IUPAC metil-[(E)-quinoxalina-2-ilmetilideneamino]carbamato
SMILES COC(=O)N\N=C\c1cnc2ccccc2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desoxycarbadox
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N4O2/c1-17-11(16)15-13-7-8-6-12-9-4-2-3-5-10(9)14-8/h2-7H,1H3,(H,15,16)/b13-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0804
Porcentaje de pureza >95%